4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26155.03EA 274 EUR
H26155.03
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile ≥99%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155,10 g/mol
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275287
Núm. CAS: 186590-36-3
EINECS: None
ADR: 6.1,III