3-Aminopropionitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Estabilización: Stabilised with potassium carbonate
TCIAA0408-25MLEA 92 EUR
TCIAA0408-25ML
3-Aminopropionitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
3-Aminopropionitrile
Formula: C₃H₆N₂
Pto. Ebullición: 185°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014820
Núm. CAS: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2922
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/43/28927843.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %