5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT2486-5GEA
63
EUR
TCIAT2486-5G
TCIAT2486-25G
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formula:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Pto. de fusión: 248°C |
Número MDL:
MFCD01318164 Núm. CAS: 24994-04-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |