5-Methylbenzoxazole ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B22596.06EA 35.2 EUR
B22596.06 B22596.14 B22596.03
5-Methylbenzoxazole ≥99%
5-Methylbenzoxazole
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Pto. de fusión: 41…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216938
Núm. CAS: 10531-78-9