3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L16307.03EA 241 EUR
L16307.03 L16307.MD
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318161
Núm. CAS: 17153-20-7