5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Atención
L15180.MDEA 46 EUR
L15180.MD L15180.03
5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Formula: C₇H₅BrN₄
MW: 225,05 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075675
Núm. CAS: 3440-99-1
EINECS: 000-000-0