2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%

Peligro

H31795.03EA 107 EUR
H31795.03
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Pto. de fusión: 43…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835341
Núm. CAS: 329314-68-3
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR