3-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L11048.03EA 41.3 EUR
L11048.03 L11048.06
3-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥97%
3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 20…23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045598
Núm. CAS: 54454-12-5
ADR: 6.1,III