Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0345-25MLEA 42 EUR
TCIAE0345-25ML TCIAE0345-500ML
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-2-ethylbutyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00059396
Núm. CAS: 2983-38-2
EINECS: 221-044-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/76/28967876.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %