3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0299-25MLEA 16 EUR
TCIAE0299-25ML TCIAE0299-500ML
3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (por GC)
3-Ethoxypropionitrile
Formula: C₅H₉NO
MW: 99,1300 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00001959
Núm. CAS: 2141-62-0
EINECS: 218-393-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/37/28967837.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %