3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB0959-25MLEA 55 EUR
TCIAB0959-25ML
3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (por GC)
3-Butoxypropionitrile
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00045643
Núm. CAS: 6959-71-3
EINECS: 230-153-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/34/28932834.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %