3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole ≥99%
H50243.MDEA 68 EUR
H50243.MD
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole ≥99%
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084966
Núm. CAS: 175205-62-6