(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H54317.AEEA 137 EUR
H54317.AE
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formula: C₇H₇BrMgO
MW: 211,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013515
UN: 2924
ADR: 3,II