2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT2021-5GEA
159
EUR
TCIAT2021-5G
TCIAT2021-1G
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyl)pyridine
Formula:
C₈H₁₃NSi MW: 151,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797181 Núm. CAS: 13737-04-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.9100 to 0.9300 |
Refractive index n20/D | 1.4900 to 1.4940 |