6,7-Dimethoxyisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD4089-1GEA
150
EUR
TCIAD4089-1G
6,7-Dimethoxyisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6,7-Dimethoxyisoquinoline
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 158°C |
Número MDL:
MFCD00666134 Núm. CAS: 15248-39-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |