8-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H54445.03EA 252 EUR
H54445.03 H54445.MD
8-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
8-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₀BNO₃
MW: 285,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527214
Núm. CAS: 916162-54-4