2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Thermo Scientific
J65391.MAEA 115 EUR
J65391.MA
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
An inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Formula: C₁₆H₁₆F₃NO₂S
MW: 343,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00784362
Núm. CAS: 313981-55-4