3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H51793.03EA 284 EUR
H51793.03 H51793.MD
3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%
3,4-Dimethylthiobenzamide
Formula: C₉H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738326
Núm. CAS: 58952-03-7