5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
Atención
H33065.03EA 138 EUR
H33065.03 H33065.MD
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682805
Núm. CAS: 1823049-90-6