N-Methylbenzenesulphonamide
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15083780EA 102 EUR
EHERC15083780
N-Methylbenzenesulphonamide
N-Methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21
Número MDL: MFCD00025023
Núm. CAS: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7