N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55666.MDEA 50.8 EUR
H55666.MD H55666.03
N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025023
Núm. CAS: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7