3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide ≥98%
|
Atención
|
H32484.04EA
191
EUR
H32484.04
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₈FNO₃S MW: 205,21 g/mol Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091381 Núm. CAS: 874767-60-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...