3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H54122.03EA 580 EUR
H54122.03 H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
MW: 260,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20265181
Núm. CAS: 1449133-22-5