4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atención
H52934.03EA 350 EUR
H52934.03
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235044
Núm. CAS: 874219-25-7