4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atención
H52512.MDEA 87.1 EUR
H52512.MD
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235106
Núm. CAS: 874290-69-4