3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H53041.MDEA 68.9 EUR
H53041.MD H53041.03
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095130
Núm. CAS: 214210-21-6