3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
Peligro
H54875.03EA 112 EUR
H54875.03
3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
3,4-Dihydroxythiobenzamide
Formula: C₇H₇NO₂S
MW: 169,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09047665
Núm. CAS: 138038-57-0