2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
Atención
H52243.MDEA 66.7 EUR
H52243.MD
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S
MW: 212,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658867
Núm. CAS: 1379207-02-9