Probenecid
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0657.00EA 1106 EUR
PROOMM0657.00
Probenecid
Probenecid
Formula: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
Número MDL: MFCD00038402
Núm. CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3