3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde ≥97%, JRD

Atención

H32761.06EA 88 EUR
H32761.06 H32761.03
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde ≥97%, JRD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246181
Núm. CAS: 883521-79-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR