4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53175.MDEA 143 EUR
H53175.MD
4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BClNO₃
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783861
Núm. CAS: 871332-69-3