3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
|
Atención
|
H32805.06EA
413
EUR
H32805.06
H32805.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula:
C₈H₅BrF₃NO₂ MW: 284,03 g/mol Pto. de fusión: 144…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458075 Núm. CAS: 914636-32-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...