2-Bromo-N-methylbenzamide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50583.06EA 629 EUR
H50583.06 H50583.03
2-Bromo-N-methylbenzamide ≥99%
2-Bromo-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099250
Núm. CAS: 61436-88-2