3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53323.03EA 394 EUR
H53323.03
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₅
MW: 195,97 g/mol
Pto. de fusión: 152…155 °C
Número MDL: MFCD09027237
Núm. CAS: 913836-10-9