4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53155.MDEA 99.7 EUR
H53155.MD
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04 g/mol
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115682
Núm. CAS: 850589-34-3