4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%

Atención

H53301.06EA 536 EUR
H53301.06
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Pto. de fusión: 230…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788413
Núm. CAS: 850568-14-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR