2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM1299-25GEA
226
EUR
TCIAM1299-25G
TCIAM1299-5G
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
Formula:
C₁₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 212°C |
Número MDL:
MFCD00005307 Núm. CAS: 14224-99-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |