5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: BTTBMT
TCIAB3020-25GEA 110 EUR
TCIAB3020-25G
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formula: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Pto. de fusión: 133°C
Número MDL: MFCD00068731
Núm. CAS: 21871-47-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/63/28934463.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %