Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAO0289-5GEA
110
EUR
TCIAO0289-5G
TCIAO0289-1G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (por GC)
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formula:
C₆H₇NO₃ MW: 141,1300 g/mol Pto. Ebullición: 101°C Pto. de fusión: 48°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04114940 Núm. CAS: 23012-14-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |