Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
A13226.06EA 123 EUR
A13226.06 A13226.03 A13226.14
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Pto. Ebullición: 77…79 °C (0,5 mmHg)
Pto. de fusión: 27…31 °C
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085080
Núm. CAS: 3209-72-1
EINECS: 221-720-3