3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H34095.09EA
597
EUR
H34095.09
H34095.03
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formula:
C₇H₆BrN₃ MW: 212,05 g/mol Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05665872 Núm. CAS: 404827-77-6 |