3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50637.03EA 184 EUR
H50637.03
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥98%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091529
Núm. CAS: 150433-17-3