Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1010-25GEA 43 EUR
TCIAD1010-25G
Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Quinoxaline-2,3-dione
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD00006723
Núm. CAS: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/99/28976199.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %