2-(Methylthio)benzimidazole ≥98%
A10686.09EA 41.2 EUR
A10686.09
2-(Methylthio)benzimidazole ≥98%
2-(Methylthio)benzimidazole
Formula: C₈H₈N₂S
MW: 164,2275 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C
Número MDL: MFCD00005594
Núm. CAS: 7152-24-1
EINECS: 230-494-5