Okadaic acid
Proveedor: Enzo Life Sciences
ALEXALX350003C025EA
123
EUR
ALEXALX350003C025
ALEXALX350003-M001
ALEXALX350003C050
ALEXALX350003-C100
Okadaic acid
Okadaic acid
Formula:
C₄₄H₆₈O₁₃ MW: 805,02 g/mol |
Número MDL:
MFCD00083455 Núm. CAS: 78111-17-8 |