2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC0905-5GEA 57 EUR
TCIAC0905-5G TCIAC0905-25G
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₉BClF₄NO
Pto. de fusión: 131°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00011943
Núm. CAS: 63212-53-3
EINECS: 263-998-9
UN: 1759
ADR: 8,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/19/28938119.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %