Diethylzinc ∼15% ∼1 mol/L in toluene
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD3902-100MLEA 62 EUR
TCIAD3902-100ML
Diethylzinc ∼15% ∼1 mol/L in toluene
Diethylzinc
Formula: C₄H₁₀Zn
MW: 123,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009021
Núm. CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/49/28985849.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Chelometric Titration) 14.5 to 16.0 w/w%