2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32156.03EA 83 EUR
H32156.03
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₈BrIN₂
MW: 399,03 g/mol
Pto. de fusión: 212…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00444892
Núm. CAS: 118000-66-1