Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33128.03EA 111 EUR
H33128.03 H33128.06
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021498
Núm. CAS: 139022-25-6