1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB2710-100MGEA
16
EUR
TCIAB2710-100MG
TCIAB2710-1G
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Formula:
C₂₂H₂₈FeP₂ MW: 410,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD02684559 Núm. CAS: 97239-80-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |